Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (M0418) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-09012-0.05mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18652169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 €
    833.70 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 48.30 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Birch pollen Bet V1 Monoclonal antibody specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA, X-Ray Crystallography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Birch pollen Bet V1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS
Human
Affinity purified
RUO
Plant
Purified
ELISA, X-Ray Crystallography
M0418
Unconjugated
Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Bet v 1-A, a major allergen of the European white birch.
0.05 mg
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgE λ