Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (M0418) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200072458 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.05 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
50 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18687107 0.025 mg 25 Mikrogramm
18652169 0.05 mg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18687107 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3090120.025mg
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA∣X-Ray Crystallography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Birch pollen Bet V1
Anwendungen ELISA, X-Ray Crystallography
Klassifikation Monoclonal
Klon M0418
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Wirtsspezies Human
Immunogen Bet v 1-A, a major allergen of the European white birch.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Plant
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgE λ