Learn More
Bis(1,3-dithian-2-yl)methan-d2, TRC
Artikelnummer. 30345681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345681 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30345681 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB431752100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2
CAS 105479-87-6
Summenformel C9 2H2 H14 S4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2/i7D2
SMILES [2H]C([2H])(C1SCCCS1)C2SCCCS2
IUPAC-Name 2-[Dideuterio(1,3-Dithian-2-yl)methyl]-1,3-Dithian
Molekulargewicht (g/mol) 254.5
Formelmasse 254.026