Learn More
Bis(1,5-cyclooctadien)diiridium(I)-dichlorid, TRC
Artikelnummer. 30332102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332102 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332102 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4232651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride
CAS 12112-67-3
Summenformel C16 H22 Cl2 Ir2
Menge 1 g
Synonym Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium Dimer, Chloro(cyclooctadiene)iridium Dimer, Cyclooctadieneiridium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-Chlorobis(π-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)iridium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, NSC 326162, μ,μ-Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis[μ-chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)iridium], Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis((μ-chloro)(1,5-cyclooctadiene)iridium), 5-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)chloroiridium Dimer, 1,5-Cyclooctadiene Iridium Complex
InChI-Formel InChI=1S/2C8H10.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;;
SMILES C1CC2=CCCC(=C1)[Ir]23Cl[Ir]4(Cl3)C5=CCCC4=CCC5
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 669.686
Formelmasse 670.036