Learn More
Bis(1,5-cyclootactadien)nickel(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Catalyst for isomerization and hydrosilyltion of unsaturated compounds. Co-catalyst for oligomerization/cyclooligomerization or polymerization of alkenes, Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) is used as a catalyst for the cycloaddition of 1,3-dienes and used to catalyze the addition of allyl phenyl sulfide to alkynes leading to 1,4-dienes. It is involved as a catalyst for asymmetric alpha-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes, stereoselective borylative ketone-diene coupling, cycloaddition of benzamides with internal alkynes and methyl carboxylation of homopropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Katalysator für Isomerisierung und Hydrosilylierung ungesättigter Verbindungen
- Co-Katalysator für Oligomerisierung/Cyclooligomerisierung oder Polymerisation von Alkenen, Butadien
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis (1,5-cyclooctadiene)nickel (0) |
| Schmelzpunkt | 60°C (decomposition) |
| Farbe | Gelb |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1325 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 275.06 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel