Learn More
Bis(1,5-cyclootactadien)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421527
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15421527 10 g 10 Gramm
15401527 0.5 g 0.50 Gramm
15411527 2 g 2 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15421527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039234.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Bis(1,5-Cyclooctadien)Nickel(0) dient als Katalysator für die Cycloaddition von 1,3-dienen sowie für die Zugabe von Allylphenylsulfid zu Alkynen, die 1,4-diene bilden. Außerdem ist es als Katalysator an der asymmetrischen Alpha- und Hetero-Arylierung von Ketonen mit Chloroarenen, stereoselektiven Borylen-Keton-dien-Kopplung, Cycloaddition von Benzamiden mit internen Alkynen und Methyl-Carboxylierung homopropargyler Alkohole beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1295-35-8
Summenformel C16H24Ni
Molekulargewicht (g/mol) 275.06
MDL-Nummer MFCD00058902
InChI-Schlüssel JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
SMILES [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Schmelzpunkt 60°C (decomposition)
Farbe Gelb
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
UN-Nummer UN1325
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien;nickel
Formelmasse 275.06
Physikalische Form Kristallin