Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430650 1 g 1 Gramm
11440650 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430650 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044031.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35138-22-8
Summenformel C16H24BF4Rh
Molekulargewicht (g/mol) 406.08
MDL-Nummer MFCD00075045
InChI-Schlüssel NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Rhodium; Tetrafluorborat
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 406.08
Physikalische Form Pulver