Learn More
Bis-(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I)-Trifluormethansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416305
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 15416305
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039289.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 99326-34-8 | C17H24F3O3RhS | 468.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99326-34-8
Summenformel C17H24F3O3RhS
Molekulargewicht (g/mol) 468.34
MDL-Nummer MFCD00143752
InChI-Schlüssel GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i triflate, rh cod 2 otf, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifl, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium triflate, rhodium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene triflate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethane, n-tert-butyloxycarbonyl-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, bis 1,5-cyclooctadiene-trifluoromethanesulfitorhodium i
PubChem CID 5702638
SMILES [Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien;rhodium;trifluormethansulfonat
Formelmasse 468.34
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate