Learn More
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359345 1 g -
11369345 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359345 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16709.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 407-01-2 | C4H5F6N | 181.081 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-01-2
Summenformel C4H5F6N
Molekulargewicht (g/mol) 181.081
MDL-Nummer MFCD00042094
InChI-Schlüssel GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78999
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-(2,2,2-trifluorethyl)ethanamin
SMILES C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Dichte 1.1
Siedepunkt 70°C to 71°C
Brechungsindex 1.301
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1811926
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Formelmasse 181.08
Reinheit (%) 96%