Learn More
Bis(2,2,2-Trifluorethyl)phosphit, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491858 1 g 1 Gramm
15401868 5 g 5 Gramm
15411868 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55562.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92466-70-1 | C4H4F6O3P+ | 245.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Bis(2,2,2-Trifluorethyl)-Phosphit wurde bei der Synthese von Bis(2,2,2-Trifluorethylphosphorchloritdat verwendet. Wurde auch als Reagenz für die Synthese von Mono- und Diestern von Phosphorsäure eingesetzt.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92466-70-1
Summenformel C4H4F6O3P+
Molekulargewicht (g/mol) 245.037
MDL-Nummer MFCD00063314
InChI-Schlüssel IMDCVAFSSZPRRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonate, phosphonic acid bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, oxo-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphanium, phosphonic acid, bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, bis trifluoroethyl phosphonate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, bis 2,2,2-trifluoroethyl hydrogen phosphite, oxobis 2,2,2-trifluoroethoxy-??-phosphanylium, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6386648
IUPAC-Name Oxo-bis(2,2,2-trifluorethoxy)phosphan
SMILES C(C(F)(F)F)O[P+](=O)OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Dichte 1.545 g/mL
Siedepunkt 43°C to 44°C (2 mmHg)
Flammpunkt 76°C (169°F)
Strukturformel (CF3CH2O)2P(O)H
Brechungsindex 1.332
Menge 1 g
Formelmasse 246.05
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit