Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5 -heptandionato)barium(II)-Hydrat, +98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362488 1 g 1 Gramm
11352488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11362488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MOCVD von Superleitern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17594-47-7
Summenformel C22H38BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 503.87
MDL-Nummer MFCD00058709
InChI-Schlüssel VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
PubChem CID 17749137
IUPAC-Name Barium(2 +);(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olat;Hydrat
SMILES [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) hydrate
Schmelzpunkt 172°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 225°C (0.3 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1564
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 503.85 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.