Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)nickel(II), 98%
Artikelnummer. 11368438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368438 25 g 25 Gramm
11358438 1 g 1 Gramm
11348438 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040470.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
NMR-Verschiebungsreagenz, Nickeloxid-Vorstufe | CAS: 14481-08-4 | C₂₂H₃₈NiO₄ | 425,24 g/mol
NMR-Shift-Reagenz, Nickeloxid-Vorläufer
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14481-08-4
Summenformel C22H38NiO4
Molekulargewicht (g/mol) 425.24
MDL-Nummer MFCD00192348
InChI-Schlüssel FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
IUPAC-Name nickel(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
SMILES [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Siedepunkt 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Menge 25 g
Formelmasse 425.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO– Nur für Forschungszwecke