Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyll) Sebacat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440666 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15440666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54025.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 52829-07-9 | C28H52N2O4 | 480.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
CAS 52829-07-9
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Flammpunkt 216°C (421°F)
Summenformel C28H52N2O4
MDL-Nummer MFCD00134709
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl sebacate, bis 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl decanedioate, tinuvin 770, sanol, sumisorb 577, tinuvin 770df, tinuvin 770ls, sanol 770, sanol ls 700, sanol ls 770
InChI-Schlüssel RWMYPXKVMUFMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CNCC(C)(C)C1OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC1C(C)(C)CNCC1(C)C
IUPAC-Name bis(3,3,5,5-tetramethylpiperidin-4-yl) decanedioate
Molekulargewicht (g/mol) 480.73
PubChem CID 164282
Formelmasse 480.72
Reinheit (%) 98%