Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat, TRC
Artikelnummer. 30330751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330751 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB592180100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebacic Acid, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Ester
CAS 52829-07-9
Summenformel C28 H52 N2 O4
Menge 100 mg
Synonym Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester (9CI), 770DF, ADK Stab LA 77, ADK Stab LA 77Y, Adeka LA 77, Adeka Stab LA 77Y, Adekastab LA 77, Antioxidant 770, BLS 1770, Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) decanedioate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) sebecate, Bis-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 1,10-decanedioate, Chisorb 770, Eversorb 90, GW 480, HA 10, HA 7OG, HALS 770, HS 770, Hillite 77, Hisorb 770, JF 90, Kemistab 77, LA 77, LA 77G, LA 77Y, LS 770, Light Stabilizer 770, Lowilite 77, MA 90, Mark LA 77, NF 90, Riasorb UV 770, SB-UVA 677, Sanol, Sanol 770, Sanol LS 107, Sanol LS 700, Sanol LS 770, Sanol LS 770P, Songlight 7700, Sumisorb 577, T 770, TIN 770, TN 770, Tinuvin 770, Tinuvin 770DF, Tinuvin 770DF1, Tinuvin 770LS, Tinuvin DF 770, UV 770, UV 770DF, Uvinul 4077, Uvinul 4077H, Viosorb 04, ZX 70, Sebacic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, Sebacic Acid, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
IUPAC-Name Bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)decandioat
Molekulargewicht (g/mol) 480.72
Formelmasse 480.3927