Learn More
Bis(2,5-iodmethyl)dioxan (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30340253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340253 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB448750500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,5-iodomethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers)
CAS 101084-46-2
Summenformel C6H10I2O2
Menge 500 mg
Synonym 2,5-Bis(iodomethyl)-p-dioxane
InChI-Formel InChI=1S/C6H10I2O2/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-6H,1-4H2
SMILES ICC1COC(CI)CO1
IUPAC-Name 2,5-Bis(iodmethyl)-1,4-dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 367.95
Formelmasse 367.877