Learn More
Bis(2-bromethyl)ether, TRC
Artikelnummer. 30341639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341639 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB41501525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-bromoethyl) Ether
CAS 5414-19-7
Summenformel C4H8Br2O
Menge 25 g
Synonym 1,1'-Oxybis[2-bromoethane], 1,5-Dibromo-3-oxapentane, 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2,2'-Dibromodiethyl Ether, 2-(2-Bromoethoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl Ether, 3-Oxa-1,5-dibromopentane, Bis(2-bromoethyl) Ether, Bis(β-bromoethyl) Ether, Bromex, Di(2-bromoethyl) Ether, L 11510, NSC 8025, β,β'-Dibromodiethyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
SMILES BrCCOCCBr
IUPAC-Name 1-Brom-2 -(2-Bromethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 231.91