missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride |
| CAS | 352431-06-2 |
| Summenformel | C4 2H4 H5 Cl2 N . Cl H |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9 CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1 H/i1D2,3D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])NCCCl |
| IUPAC-Name | 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.51 |
| Formelmasse | 181.013 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur