Learn More
Bis(2-Chloroethyl)aminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454464 50 g 50 Gramm
11464464 250 g 250 Gramm
11444464 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11454464 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13118.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 821-48-7 | C4H10Cl3N | 178.481 g/mol
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride is used as an intermediate in chemicals synthesis and building block for piperazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-Chlorethyl)aminhydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese und als Baustein für Piperazinderivate eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-48-7
Summenformel C4H10Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 178.481
MDL-Nummer MFCD00012515
InChI-Schlüssel YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
PubChem CID 522769
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2-chlorethyl)ethanamin;hydrochlorid
SMILES C(CCl)NCCCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Schmelzpunkt 211°C to 215°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3550356
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 178.49
Reinheit (%) 98%