Learn More
Bis(2-Chlorethyl)amin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30041057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041057 1 g 1 Gramm
30012033 5 g 5 Gramm
18090800 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041057 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4188001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-48-7
Summenformel C4 H9 Cl2 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
Synonym Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), Diethylamine, 2,2'-dichloro-, hydrochloride (6CI,8CI), Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2'-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Leo 72a, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, NSC 10873, Nornitrogen mustard hydrochloride, β,β'-Dichlorodiethylamine hydrochloride
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2-chlorethyl)ethanamin;hydrochlorid
SMILES Cl.ClCCNCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Formelmasse 176.9879
Reinheit (%) >95%