Learn More
Bis(2-Chlorethyl)ether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472347
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11472347 50 g 50 Gramm
11482347 250 g 250 Gramm
11462347 1000 g 1000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11472347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14234.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-44-4 | C4H8Cl2O | 143.01 g/mol
Bis(2-chloroethyl) ether is used as a solvent and soil fumigant. It may be used in the preparation of macrocyclic polyethers, dibenzo-18-crown-6 polyether and dicyclohexyl-18-crown-6 polyether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-Chlorethyl)-Äther wird als Lösungsmittel und Bodenfumigant verwendet. Es kann zur Herstellung von makrozyklischen Polyethern, Dibenzo-18-krone-6-Polyether und Dicyclohexyl-18-krone-6-Polyether verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.1 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-44-4
Summenformel C4H8Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 143.01
MDL-Nummer MFCD00000975
InChI-Schlüssel ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
PubChem CID 8115
ChEBI CHEBI:34573
IUPAC-Name 1-Chlor-2-(2-chloroethoxy)ethan
SMILES ClCCOCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-chloroethyl) ether
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 1.219
Siedepunkt 178°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2CH2OCH2CH2Cl
Brechungsindex 1.457
Menge 50 g
UN-Nummer UN1916
Beilstein 605317
Merck Index 14,3066
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.1g/L) at 20°C.
Formelmasse 143.01
Reinheit (%) 99%