missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite , TRC

Artikelnummer. 30347890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347890 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30347890 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4200005G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite
CAS 102690-88-0
Summenformel C12 H22 N3 O2 P
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
IUPAC-Name 3-[2-Cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 271.3
Formelmasse 271.145
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.