missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite , TRC

Artikelnummer. 30347767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347767 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30347767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB42000010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite
CAS 102690-88-0
Summenformel C12 H22 N3 O2 P
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
IUPAC-Name 3-[2-Cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 271.3
Formelmasse 271.145
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.