Learn More
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite , TRC
Artikelnummer. 30341398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4200001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite
CAS 102690-88-0
Summenformel C12 H22 N3 O2 P
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
IUPAC-Name 3-[2-Cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 271.3
Formelmasse 271.145