Learn More
Bis(2-Cyanoethyl)phenylphosphin, Thermo Scientific™
Product Code. 11393668
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11393668 1 g 1 Gramm
11383668 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11393668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039268.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15909-92-9
Summenformel C12H13N2P
Molekulargewicht (g/mol) 216.22
MDL-Nummer MFCD00013827
InChI-Schlüssel LIYGDNBFEBKBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-cyanoethyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl dipropanenitrile, propanenitrile,3,3'-phenylphosphinidene bis, 3-2-cyanoethyl phenyl phosphanyl propanenitrile, acmc-20alo7, phenylbis 2-cyanoethyl phosphine, bis-beta-cyanoethyl-phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphanediyl dipropanenitrile
PubChem CID 342156
IUPAC-Name 3-[(2-cyanoethyl)(phenyl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES N#CCCP(CCC#N)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine
Schmelzpunkt 72°C to 73°C
Siedepunkt 176°C to 178°C (0.5 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3464
Formelmasse 216.22
Physikalische Form Kristallin