Learn More
Bis[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]amin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436748 5 g 5 Gramm
15485606 250 mg 250 Milligramm
15426748 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60269.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465.69 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 550373-32-5
Summenformel C28H53NP2
Molekulargewicht (g/mol) 465.69
MDL-Nummer MFCD17014019
InChI-Schlüssel OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
IUPAC-Name 2-Dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanylethyl)ethanamin
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
Strukturformel [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 465.67
Reinheit (%) ≥97%