Learn More
Bis[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]amin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485606
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15485606 250 mg 250 Milligramm
15426748 1 g 1 Gramm
15436748 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15485606
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60269.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465.69 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 550373-32-5
Summenformel C28H53NP2
Molekulargewicht (g/mol) 465.69
MDL-Nummer MFCD17014019
InChI-Schlüssel OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
IUPAC-Name 2-Dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanylethyl)ethanamin
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
Strukturformel [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 465.67
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine