Learn More
Bis(2-dimethylaminoethyl) Ether, TRC
Artikelnummer. 30330174
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30330174 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30330174
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB429750100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
CAS 3033-62-3
Summenformel C8 H20 N2 O
Menge 100 g
Synonym Ethanamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl-, Ethylamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethanamine], 1,5-Bis(dimethylamino)-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethylamine], A 1, A 133, A 99, A 99 (amine), Addocat 108, BL 11, BL 19, Bis(dimethylaminoethyl) ether, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] ether, DY 1, Dabco BL 11, Dabco BL 19, Dabco BL 19I, ET 33B, Jeffcat Z 20, Jeffcat ZF 20, Jeffcat ZM 20, Kalpur PC, Kaolizer 12, Kaolizer 12P, Minico TMDA, N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis[ethylamine], N,N,N',N'-Tetramethyl-3-oxapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'-Tetramethylbisaminoethyl ether, NP 99, NSC 109887, Niax A 1, Niax A 99, Niax Catalyst A 1, PC CAT NP 133, PC CAT NP 90, PC CAT NP 99, Tetramethyl bis(aminoethyl) ether, Texacat ZF 20, Texacat ZF 22, Toyocat ET, Toyocat ET 33B, Toyocat ETS, ZF 20, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CN(C)CCOCCN(C)C
IUPAC-Name 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekulargewicht (g/mol) 160.257
Formelmasse 160.1576