Learn More
Bis(2-Diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10301284 5 g Glasflasche 5 Gramm
10003600 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10301284
Marke: Thermo Scientific Acros 316820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23582-02-7 | C34H33P3 | 534.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23582-02-7
Summenformel C34H33P3
Molekulargewicht (g/mol) 534.56
MDL-Nummer MFCD00003048
InChI-Schlüssel AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-diphenylphosphinoethyl phenylphosphine, phenylphosphinediyl bis ethane-2,1-diyl bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenylphosphine, phosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenyl, phenylbis diphenylphosphinoethyl phosphine, pubchem6540, acmc-20alo6, chembl69711, bis 2-biphenylphosphinoethyl phenylphosphine
PubChem CID 90192
IUPAC-Name (2-{[2-(diphenylphosphanyl)ethyl](phenyl)phosphanyl}ethyl)diphenylphosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 126.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 74.1 to 78.7% (C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 534.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen