Learn More
Bis(2-ethylhexyl)-Adipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348295
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348295 100 g 100 Gramm
11338295 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10195.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.574 g/mol
It is employed as a plasticizer. It is a skin conditioning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Weichmacher verwendet. Es handelt sich um ein Lösungsmittel zur Hautpflege.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-23-1
Summenformel C22H42O4
Molekulargewicht (g/mol) 370.574
MDL-Nummer MFCD00009496
InChI-Schlüssel SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) adipate
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 166°C to 168°C (1 mmHg)
Flammpunkt 196°C (384°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 100 g
Beilstein 1803774
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 370.58
Reinheit (%) 99%