Learn More
Bis(2-ethylhexyl)adipat, TRC
Artikelnummer. 30007849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007849 25 g 25 Gramm
30005450 100 g 100 Gramm
30006325 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43381025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-23-1
Summenformel C22 H42 O4
Molekulargewicht (g/mol) 370.57
Synonym Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), ADO, ADO (lubricating oil), Adimoll DO, Adipic acid diester with 2-ethylhexanol, Adipol 2EH, Arlamol DOA, Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bisoflex DOA, Crodamol DOA, DOA, Dermol DOA, Di(2-ethylhexyl) adipate, Diacizer DOA, Diethylhexyl adipate, Dioctyl adipate, Dub Doa, Effomoll DA, Effomoll DOA, Ergoplast AdDO, Flexol A 26, Hatcol 2908, Jayflex DOA 2, K 3220, Kodaflex DOA, Lankroflex DOA, Monoplex DOA, NSC 56775, Octyl adipate, Plasthall DOA, Plastimoll DOA, Plastomoll DOA, Reomol DOA, SP 100, SP 100 (solvent), Sansocizer DOA, Sicol 250, Truflex DOA, USS 700, Vestinol OA, Vistone A 10, Wickenol 158, Witamol 320
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Formelmasse 370.3083