missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-Ethylhexyl) Azelat, TRC

Artikelnummer. 30132977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132977 10 g 10 Gramm
30003232 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43382010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 103-24-2
Summenformel C25 H48 O4
Molekulargewicht (g/mol) 412.65
Synonym Azelaic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Nonanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Azelaic acid di(2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) azelate, Bis(2-ethylhexyl) nonanedioate, DOZ, Di-2-ethylhexyl azelate, Dioctyl azelate, Dioctyl nonanedioate, Edenol 9058, Emery 2958, Emolien 2986, Nonanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Octyl azelate, Plastolein 9058, Plastolein 9058DOZ, Sansocizer DOZ, Staflex DOX, Truflex DOX, Nonanedioic acid, 1,9-bis(2-ethylhexyl) ester
IUPAC-Name bis(2-ethylhexyl) nonanedioat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC

Tekniske data

Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) Azelate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C25H48O4/c1-5-9-16-22(7-3)20-28-24(26)18-14-12-11-13-15-19-25(27)29-21-23(8-4)17-10-6-2/h22-23H,5-21H2,1-4H3
Formelmasse 412.3553
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.