Learn More
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -60.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.9700g/mL |
| Siedepunkt | 48.0°C (12.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 137°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Show More |