Learn More
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258768 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10075450 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11925151 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10075450
Marke: Thermo Scientific Acros 402470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-07-7
Summenformel C16H35O4P
Molekulargewicht (g/mol) 322.43
MDL-Nummer MFCD00009492
InChI-Schlüssel SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC-Name bis(2-eEhylhexyl)hydrogenphosphat
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 48.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 137°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Brechungsindex 1.4400 to 1.4440
Menge 1 kg
Beilstein 01,IV,1786
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 322.42
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate