Learn More
Bis(2-ethylhexyl)maleat, Mikromol™
Beschreibung
Bis(2-ethylhexyl)maleat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| CAS | 142-16-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H36 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Bis(2-ethylhexyl)maleate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13- |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC-Name | Bis(2-ethylhexyl) (Z)-but-2-endioat |
| Mehr anzeigen |