Learn More
Bis(2-ethylhexyl)maleat, TRC
Artikelnummer. 17980835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980835 100 g 100 Gramm
17931875 50 g 50 Gramm
17922675 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17980835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB433835100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-16-5
Summenformel C20 H36 O4
Molekulargewicht (g/mol) 340.5
Synonym Bis(2-ethylhexyl)maleate, 2-Butenedioic Acid (2Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, 2-Butenedioic Acid (Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, Bis(2-ethylhexyl) Maleate, Ceraphyl 45, DOM, Di-2-ethylhexyl Maleate, Dioctyl Maleate
IUPAC-Name bis(2-ethylhexyl) (Z)-aber-2-enedioat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2 ethylhexyl)maleate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Formelmasse 340.2614