Learn More
Adipinsäure-bis-(2-methoxyethylester), 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478733
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11478733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10497.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-00-3
Summenformel C12H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 262.302
MDL-Nummer MFCD00041905
InChI-Schlüssel GVRNUDCCYWKHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyethyl adipate, hexanedioic acid, bis 2-methoxyethyl ester, bis 2-methoxyethyl hexanedioate, di 2-methoxyethyl adipate, adipic acid, bis 2-methoxyethyl ester, adipic acid bis 2-methoxyethyl ester, hexanedioic acid, 1,6-bis 2-methoxyethyl ester, 1,6-bis 2-methoxyethyl hexanedioate
PubChem CID 66046
IUPAC-Name Bis(2-Methoxyethyl)hexandioat
SMILES COCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (2-methoxyethyl) adipate
Siedepunkt 190°C (11 mmHg)
Strukturformel (CH2)4(CO2CH2CH2OCH3)2
Brechungsindex 1.4425
Menge 25 g
Formelmasse 262.3
Reinheit (%) 98%