Learn More
Adipinsäure-bis-(2-methoxyethylester), 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488733
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11488733 100 g 100 Gramm
11478733 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11488733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10497.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-00-3
Summenformel C12H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 262.302
MDL-Nummer MFCD00041905
InChI-Schlüssel GVRNUDCCYWKHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyethyl adipate, hexanedioic acid, bis 2-methoxyethyl ester, bis 2-methoxyethyl hexanedioate, di 2-methoxyethyl adipate, adipic acid, bis 2-methoxyethyl ester, adipic acid bis 2-methoxyethyl ester, hexanedioic acid, 1,6-bis 2-methoxyethyl ester, 1,6-bis 2-methoxyethyl hexanedioate
PubChem CID 66046
IUPAC-Name Bis(2-Methoxyethyl)hexandioat
SMILES COCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (2-methoxyethyl) adipate
Siedepunkt 190°C (11 mmHg)
Strukturformel (CH2)4(CO2CH2CH2OCH3)2
Brechungsindex 1.4425
Menge 100 g
Formelmasse 262.3
Reinheit (%) 98%