Learn More
[Bis(2-methoxyethyl)amino]schwefeltrifluorid, 2.7M (50 Gew.%) Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10531902
Marke: Thermo Scientific Acros 368960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 202289-38-1 | C6H14F3NO2S | 221.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride
CAS 202289-38-1, 108-88-3
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Farbe Orange-Gelb
Dichte 1.2000g/mL
Flammpunkt 4°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H14F3NO2S
Strukturformel (CH3OCHCH2)2NSF3
Menge 5 g
Merck Index 15,2899
Relative Dichte 1.2
Synonym bis 2-methoxyethyl aminosulfur trifluoride, deoxo-fluor, 2-methoxy-n-2-methoxyethyl-n-trifluorothio-ethanamine, deoxo-fluor r, bis 2-methoxyethyl aminosulphurtrifluoride, bast, bis 2-methoxyethyl amino sulfur trifluoride, bis 2-methoxyethyl aminosulphur trifluoride
InChI-Schlüssel APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCN(CCOC)S(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Methoxy-N-(2-Methoxyethyl)-N-(Trifluor-$L^{4}-Sulfanyl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 221.24
PubChem CID 2734690
Formelmasse 221.24
Reinheit (%) ≥95% (NMR, neat substance)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ¢Bis(2-methoxyethyl)amino!sulfur trifluoride, 50% solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.