Learn More
Bis(2-Methoxyethyl)ether, 99+ %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183170 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10418860 1 L Glasflasche 1 Liter
10655172 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11641759 10 L Plastikeimer 10 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10183170
Marke: Thermo Scientific Acros 125852500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-96-6
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
InChI-Schlüssel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
SMILES COCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-methoxyethyl) ether
Schmelzpunkt -64.0°C
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 162.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3OCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.4070 to 1.4090
Menge 250 mL
Beilstein 01,IV,2393
Fieser 01,255
Merck Index 15,3184
Relative Dichte 0.937
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viskosität 2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.