missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-methoxyethyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, TRC

Artikelnummer. 30332120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30332120 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30332120

Marke: Toronto Research Chemicals TRCB4875111MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-methylglycol ester D4
CAS 1398065-54-7
Summenformel C14 2H4 H14 O6
Menge 1 mg
Synonym Phthalic Acid, Bis-methylglycol Ester D4, Phthalic Acid, Bis-methylglycol Ester D4 (phenyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCOC)c(C(=O)OCCOC)c1[2H]
IUPAC-Name bis(2-methoxyethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 286.31
Formelmasse 286.1354
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.