Learn More
Bis(2-methoxyethyl) Phthalat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315198
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11315198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044089.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-82-8
Summenformel C14H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
MDL-Nummer MFCD00042842
InChI-Schlüssel HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyethyl phthalate, kesscoflex mcp, 2-methoxyethyl phthalate, dmep, bis methoxyethyl phthalate, di 2-methoxyethyl phthalate, kodaflex dmep, methyl glycol phthalate, dimethoxyethyl phthalate, dimethylglycol phthalate
PubChem CID 8344
IUPAC-Name Bis(2-Methoxyethyl)benzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES COCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (2-methoxyethyl) phthalate
Farbe Farblos
Dichte 1.17 g/mL
Siedepunkt 340°C
Flammpunkt 185°C (365°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 50 g
Beilstein 2056929
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 8500mg/L at 25°C.
Formelmasse 282.29
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit