Learn More
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadien)Ruthenium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477625 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15477625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26891.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) is used as a catalyst and pharmaceutical intermediate. It is also used as a precatalysts for asymmetric and Cross-Coupling Catalysis reactions, and in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-Methylallyl)(1,5-Cyclooctadien)Ruthenium(II) wird als Katalysator und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Vorkatalysator für asymmetrische und Kreuzkopplungs-Katalysereaktionen sowie für die organische chemische Synthese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
CAS 12289-94-0
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Summenformel C16H26Ru
MDL-Nummer MFCD00216965
Menge 1 g
UN-Nummer UN3395
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium(II); Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC-Name Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Molekulargewicht (g/mol) 319.45
PubChem CID 91884701
Formelmasse 319.45