Learn More
Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532851 5 g Glasflasche 5 Gramm
10509843 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310060050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68641-49-6
Summenformel C6H8ClN2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 254.57
MDL-Nummer MFCD00010077
InChI-Schlüssel KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC-Name 3-[Chlor-(2-Oxo-1,3-Oxazolidin-3-yl)Phosphoryl]-1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 191°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 254.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver