Learn More
Bis-(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)-Chlorphosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485620
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485620 5 g 5 Gramm
11475620 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25882.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 212713-08-1 | C30H46ClO2P | 505.12 g/mol
It is used as a reactant for asymmetric hydrogenation with iridium catalysts, chemo selective reaction with deprotonated 2-hydoxy-3,3,N-trimethylbutanamide. It is also used as a reactant for synthesis of phosphine- containing amino acids and peptide-based catalyst ligands, nonracemic phosphine-containing amino acids for palladium- catalyzed asymmetric allylic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reaktant für die asymmetrische Hydrierung mit Iridiumkatalysatoren, chemo-selektive Reaktion mit deprotoniertem 2-Hydoxy-3,3,N-trimethylbutanamid verwendet. Es wird auch als Reaktant für die Synthese von phosphinhaltigen Aminosäuren und peptidbasierten Katalysatorliganden, nicht-racemischen phosphinhaltigen Aminosäuren für Palladium-katalysierte asymmetrische allylische Substitutionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Zu vermeidende Materialien sind Oxidationsmittel, Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 212713-08-1
Summenformel C30H46ClO2P
Molekulargewicht (g/mol) 505.12
MDL-Nummer MFCD08458881
InChI-Schlüssel VOGHMZHRQUWLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl chlorophosphine, acmc-20alnq, chlorobis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphane, chlorobis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphinous chloride, bis 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride,bis 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenyl-9ci
PubChem CID 53431072
IUPAC-Name Chlor-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphan
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 505.13
Reinheit (%) 94%