Learn More
Bis(3-methylbutyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester D4 |
| CAS | 1346597-80-5 |
| Summenformel | C18 2H4 H22 O4 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic acid bis-iso-pentyl ester D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14 H,9-12H2,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.42 |
| Formelmasse | 310.2082 g/mol |
| Mehr anzeigen |