Learn More
Bis(4-chlorbutyl)ether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333946 100 g 100 Gramm
11313946 5 g 5 Gramm
11323946 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17055.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6334-96-9 | C8H16Cl2O | 199.115 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6334-96-9
Summenformel C8H16Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 199.115
MDL-Nummer MFCD00019006
InChI-Schlüssel PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
PubChem CID 22800
IUPAC-Name 1-Chlor-4 -(4-Chlorbutoxy)butan
SMILES C(CCCl)COCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-chlorobutyl) ether
Dichte 1.081
Siedepunkt 129°C to 131°C (10 mmHg)
Strukturformel Cl(CH2)4O(CH2)4)Cl
Brechungsindex 1.458
Menge 100 g
Beilstein 1739861
Formelmasse 199.12
Reinheit (%) 99%