Learn More
Bis-(4-fluorphenyl)-Disulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455337
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455337 1 g 1 Gramm
15465337 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32589.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 405-31-2 | C12H8F2S2 | 254.313 g/mol
Bis(4-fluorophenyl) disulfide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(4-fluorophenyl)-Disulfid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Aceton.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-31-2
Summenformel C12H8F2S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.313
MDL-Nummer MFCD00816758
InChI-Schlüssel SLXZJIKDNHDPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-4-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl disulfide, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl disulfanyl benzene, 1,1'-disulfanediylbis 4-fluorobenzene, 4-fluorophenyldisulfide, 4-fluorophenyl disulfide, 4-fluorophenyl disulphide, di-p-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl persulfide, 1,2-bis 4-fluorophenyl disulfane
PubChem CID 136252
IUPAC-Name 1-fluor-4-[(4-fluorphenyl)disulfanyl]benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SSC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-fluorophenyl) disulfide
Siedepunkt 141°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and acetone.
Formelmasse 254.31
Reinheit (%) 98%