Learn More
Bis(4-nitrophenyl)phosphorsäure, TRC
Artikelnummer. 30330338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330338 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB50760010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-nitrophenyl)phosphoric Acid
CAS 645-15-8
Summenformel C12 H9 N2 O8 P
Menge 10 g
Synonym Ribavirin Impurity 29 (Bis(p-nitrophenyl) phosphate)
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N2O8P/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,19,20)
SMILES OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Bis(4-Nitrophenyl)hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 340.18
Formelmasse 340.0097