missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(4-octylphenyl)amin, TRC

Artikelnummer. 30335158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335158 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30335158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB50890050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C28 H43 N
Menge 50 mg
Synonym Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
IUPAC-Name 4-Octyl-N-(4-Octylphenyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 393.65
Formelmasse 393.3396
Reinheit (%) >95
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.