Learn More
Bis(4-octylphenyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30345143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345143 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB508900500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C28 H43 N
Menge 500 mg
Synonym Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
IUPAC-Name 4-Octyl-N-(4-Octylphenyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 393.65
Formelmasse 393.3396
Reinheit (%) >95